Drukuj
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methylthio)-5-pyrimidinamine
449820010 449822500
ACRO449820010EA 1740 PLN
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Formuła: C₅H₇N₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10697095
Numer CAS: 42382-46-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %