Drukuj
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
449680010 449680050
ACRO449680010EA 685 PLN
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Formuła: C₁₃H₉ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173414
Numer CAS: 77173-67-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %