Drukuj
(±)-γ-Heksalakton 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
394170250 394171000 394175000
ACRO394170250EA 119 PLN
ACRO394170250 ACRO394171000 ACRO394175000
(±)-γ-Heksalakton 98%
(±)-γ-Heksalakton
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 220 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,023 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005401
Numer CAS: 695-06-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %