Drukuj
kwarc, coarse wool 9-30 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
393610100 393611000
ACRO393610100EA 194 PLN
ACRO393610100 ACRO393611000
kwarc, coarse wool 9-30 µm
kwarc
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1427
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00217788
Numer CAS: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Coarse fibers