Drukuj
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
391040010 391040050 391040250
ACRO391040010EA 188 PLN
ACRO391040010 ACRO391040050 ACRO391040250
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₀ClNO
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043377
Numer CAS: 29601-98-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %