Drukuj
wodorotlenek wapnia 99.995%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Slaked lime, Calcium dihydroxide
385610050 385610250
ACRO385610050EA 377 PLN
ACRO385610050 ACRO385610250
wodorotlenek wapnia 99.995%
wodorotlenek wapnia
Formuła: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 2850 °C
Temp. topnienia: 580 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010901
Numer CAS: 1305-62-0
Klasyfikacja Merck : 13,01675
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Titration Complexometric ≥54 % (Ca)
Total trace metal impurities ≤50 ppm