Drukuj
Calcium iodate, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
318410025 318411000 318415000
ACRO318410025EA 1910 PLN
ACRO318410025 ACRO318411000 ACRO318415000
Calcium iodate, czysty
Calcium iodate
Formuła: CaI₂O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036265
Numer CAS: 7789-80-2
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Titration Iodometric ≥96 %