Drukuj
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl Pentafluorobenzoate
312260050 312260250
ACRO312260050EA 273 PLN
ACRO312260050 ACRO312260250
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formuła: C₈H₃F₅O₂
Temp. Wrzenia: 87…88 °C (20 mmHg)
Gęstość: 1,53 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012172
Numer CAS: 36629-42-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %