Drukuj
Vinylphosphonic acid 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinylphosphonicacid
300590500 300590100 300592500
ACRO300590500EA 615 PLN
ACRO300590500 ACRO300590100 ACRO300592500
Vinylphosphonic acid 90%, Technical Grade
Vinylphosphonic acid
Formuła: C₂H₅O₃P
MW: 108.0331 g/mol
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043866
Numer CAS: 1746-03-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥88 %
Water ≤0.5 %