Drukuj
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: TMSS
293900010 293900050
ACRO293900010EA 201 PLN
ACRO293900010 ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formuła: C₁₂H₃₆Si₅
MW: 320.842 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054859
Numer CAS: 4098-98-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %