Drukuj
[2.2]-Paracyclophane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
291600010 291600250 291600050
ACRO291600010EA 141 PLN
ACRO291600010 ACRO291600250 ACRO291600050
[2.2]-Paracyclophane 99%
[2.2]-Paracyclophane
Formuła: C₁₆H₁₆
MW: 208.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 321
Temp. topnienia: 285…288 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003707
Numer CAS: 1633-22-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 288 °C
HPLC ≥98.5 %