Drukuj
Norethindrone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
262890010 262890050
ACRO262890010EA 523 PLN
ACRO262890010 ACRO262890050
Norethindrone
Norethindrone
Formuła: C₂₀H₂₆O₂
Temp. topnienia: 205…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067596
Numer CAS: 68-22-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 208 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %