Drukuj
Promethazine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine hydrochloride
254580050 254580250 254581000
ACRO254580050EA 230 PLN
ACRO254580050 ACRO254580250 ACRO254581000
Promethazine hydrochloride
Promethazine hydrochloride
Formuła: C₁₇H₂₀N₂S
MW: 320.88 g/mol
Temp. topnienia: 227…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012652
Numer CAS: 58-33-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Solubility (10% in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 97.5 to 101.5 % (on dry substance)