Drukuj
L-Dehydroascorbic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 819 PLN
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Formuła: C₆H₆O₆
Temp. topnienia: 228 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00066467
Numer CAS: 490-83-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)