Drukuj
dokosanian metylu 99% analytical standard for GC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl behenate, Docosanoic acid methyl ester, Behenic acid methyl ester
226810010 226810050
ACRO226810010EA 311 PLN
ACRO226810010 ACRO226810050
dokosanian metylu 99% analytical standard for GC
dokosanian metylu
Formuła: C₂₃H₄₆O₂
MW: 354.62 g/mol
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009347
Numer CAS: 929-77-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %