Drukuj
Fenol 99.5% Unstabilised, crystals_loose, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
221755000 221752500 221750015
ACRO221755000EA 397 PLN
ACRO221755000 ACRO221752500 ACRO221750015
Fenol 99.5% Unstabilised, crystals_loose, extra_pure
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 182 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 39…42 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (per Ph. Eur.) Passes test
Solidification point ≥40.5°C