Drukuj
Sulfon fenylowo-winylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinyl phenyl sulphone, (Vinylsulphonyl)benzene
221250010 221250050 221250250
ACRO221250010EA 172 PLN
ACRO221250010 ACRO221250050 ACRO221250250
Sulfon fenylowo-winylowy 98%
Sulfon fenylowo-winylowy
Formuła: C₈H₈O₂S
MW: 168.22 g/mol
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007554
Numer CAS: 5535-48-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %