Drukuj
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TERPY
215630010 215630050 215632500
ACRO215630010EA 901 PLN
ACRO215630010 ACRO215630050 ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
2,2':6',2''-Terpyridine
Formuła: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 370 °C
Temp. topnienia: 89…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006213
Numer CAS: 1148-79-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥95 %