azotan amonu ceru (IV), pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
212360010
212360050
ACRO212360010EA
1430
PLN
ACRO212360010
ACRO212360050
azotan amonu ceru (IV), pure
azotan amonu ceru (IV)
Formuła:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Temp. topnienia: 107…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151121 Numer CAS: 16774-21-3 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤2 % |
Titration | ≥98.5 % |