Drukuj
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
209551000 209558000
209551000.EA 327 PLN
209551000. 209558000.
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1 M in THF, AcroSeal®
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu
Formuła: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008261
Numer CAS: 4039-32-1
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M