Drukuj
Xanthosine dihydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 9-β-D-Ribofuranosylxanthine dihydrate, 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purine-2,6-diol dihydrate, 3,9-Dihydro-9-beta-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione dihydrate
207630010 207630050
ACRO207630010EA 278 PLN
ACRO207630010 ACRO207630050
Xanthosine dihydrate 99%
Xanthosine dihydrate
Formuła: C₁₀H₁₂N₄O₆·2H₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149347
Numer CAS: 5968-90-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 14 %
HPLC ≥98.5 %