Drukuj
8-Azahypoxanthine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
202590010 202590050
ACRO202590010EA 913 PLN
ACRO202590010 ACRO202590050
8-Azahypoxanthine 98%
8-Azahypoxanthine
Formuła: C₄H₃N₅O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005804
Numer CAS: 2683-90-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %