Drukuj
Pentafluorobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
188340050 188340250 188341000
ACRO188340050EA 161 PLN
ACRO188340050 ACRO188340250 ACRO188341000
Pentafluorobenzonitryl 99%
Pentafluorobenzonitryl
Formuła: C₇F₅N
Temp. Wrzenia: 161…162 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1…3 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001775
Numer CAS: 773-82-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)