Drukuj
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: PFBHA.HCl
186710010 186710050 186712500
ACRO186710010EA 814 PLN
ACRO186710010 ACRO186710050 ACRO186712500
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride 98%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Formuła: C₇H₄F₅NO
Temp. topnienia: 227 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012953
Numer CAS: 57981-02-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder, crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical