Drukuj
(±)-4-Fenylo-2-butanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
183400250 183400050
ACRO183400250EA 565 PLN
ACRO183400250 ACRO183400050
(±)-4-Fenylo-2-butanol 97%
(±)-4-Fenylo-2-butanol
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Temp. Wrzenia: 132 °C (14 mmHg)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044349
Numer CAS: 2344-70-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %