Drukuj
Fenol 99+%, loose crystals dla biochemii
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
ACRO180781000EA 133 PLN
ACRO180781000 ACRO180780015 ACRO180785000
Fenol 99+%, loose crystals dla biochemii
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 182 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 39…42 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Jednostka: 1671
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C