Drukuj
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
179610100 179610500
ACRO179610100EA 490 PLN
ACRO179610100 ACRO179610500
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 99%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 148…149 °C (2Torr)
Temp. topnienia: 56…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010202
Numer CAS: 100-27-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +166° to +175° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)