Drukuj
Primaquine diphosphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
170870010 170870050
ACRO170870010EA 282 PLN
ACRO170870010 ACRO170870050
Primaquine diphosphate 98%
Primaquine diphosphate
Formuła: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013166
Numer CAS: 63-45-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 205 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %