Drukuj
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
167340010 167340050 167340250
ACRO167340010EA 116 PLN
ACRO167340010 ACRO167340050 ACRO167340250
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon 98%
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon
Formuła: C₁₄H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 75…80 °C (,7 mmHg)
Temp. topnienia: 65…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001601
Numer CAS: 719-22-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %