Drukuj
Siarczan ceru(IV) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
404340250 404341000
ACRO404340250EA 236 PLN
ACRO404340250 ACRO404341000
Siarczan ceru(IV) 99%
Siarczan ceru(IV)
Formuła: Ce(SO₄)₂
MW: 332.24 g/mol
Temp. topnienia: 195 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148852
Numer CAS: 13590-82-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,02036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Titration Iodometric 39.6 to 44.7 % (Ce)
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %