Drukuj
8-Quinolinesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quinoline-8-sulphonyl chloride
132210050 132210250
ACRO132210050EA 339 PLN
ACRO132210050 ACRO132210250
8-Quinolinesulphonyl chloride 98%
8-Quinolinesulphonyl chloride
Formuła: C₉H₆ClNO₂S
Temp. Wrzenia: 306 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 126…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006808
Numer CAS: 18704-37-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %