Drukuj
Oktyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129490050 129495000 129491000 129490020
ACRO129490050EA 195 PLN
ACRO129490050 ACRO129495000 ACRO129491000 ACRO129490020
Oktyloamina 99+%
Oktyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 179 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008247
Numer CAS: 111-86-4
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA