Drukuj
Kwas azotowy , 70%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitric acid solution
124650010 124650025 124650011 124650026
ACRO124650010EA 188 PLN
ACRO124650010 ACRO124650025 124650011. 124650026.
Kwas azotowy , 70%, pure
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid (Free from suspended matter or sediment (May darken on storage))
Color scale ≤30 APHA
Titration with NaOH 67 to 70 %