Drukuj
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113440050 113440250 113441000
ACRO113440050EA 311 PLN
ACRO113440050 ACRO113440250 ACRO113441000
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
2,3-Dichloromaleic anhydride
Formuła: C₄Cl₂O₃
Temp. topnienia: 115…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005520
Numer CAS: 1122-17-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm