Drukuj
Flubendazole
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl (5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamic acid Methyl Ester
101910010 101910050 101910250
ACRO101910010EA 120 PLN
ACRO101910010 ACRO101910050 ACRO101910250
Flubendazole
Flubendazole
Formuła: C₁₆H₁₂FN₃O₃
MW: 313.29 g/mol
Temp. topnienia: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00871999
Numer CAS: 31430-15-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hr)
Titration with HClO4 ≥98.5 %