Drukuj
Kolumny chromatograficzne z płytkami filtracyjnymi
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1202-14-015030 1202450600600 1202290200200 1202-290300300 1202-290400400 1202-290800400
NEUB1202-14-015030EA 1310 PLN
NEUB1202-14-015030 NEUB1202450600600 NEUB1202290200200 NEUB1202-290300300 NEUB1202-290400400 NEUB1202-290800400
Kolumny chromatograficzne z płytkami filtracyjnymi
Kolumny chromatograficzne
These chromatography columns feature a top sleeve with PTFE tap and are made from borosilicate glass 3.3.