Drukuj
żel krzemionkowy ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G S5631-10KG
S5631-100GEA 292 PLN
S5631-100G S5631-1KG S5631-500G HONCS5631-10KG
żel krzemionkowy ~99% 0.5-10 μm (∼ 80% 1-5 μm), Fluka™
żel krzemionkowy
Synonyms: Sand; white quartz; quartz; silicon dioxide.
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2,210 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Particle Size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm)
Assay Min. 98 %
Grain size < 8 micron Min. 97 %