Drukuj
Kwas chlorowodorowy 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
3128-46EA 458 PLN
3128-46 MACR3128-16
Kwas chlorowodorowy 35 - 38%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear, Colourless to Yellow Liquid
Assay 35 - 38%
Iron (Fe) Max. 0.0001%
Free chlorine (Cl₂) Max. 0.001%
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001%
Residue after Ignition Max. 0.001%
Sulphate (SO₄) Max. 0.001%