Drukuj
Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
318698-2L 318698-500ML
318698-2LEA 721 PLN
318698-2L 318698-500ML
Bromine (bromide-bromate) solution 0.05 M Br2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Bromine (bromide-bromate) solution
Used for volumetric detection of bromine.
Certyfikaty: Traceable to NIST, SRM.
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.0950 - 0.1050 N