Drukuj
Eter naftowy, 40…60 °C, Laboratory Reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
15967-4X5L 15967-5L
15967-4X5LEA 3280 PLN
15967-4X5L HONC15967-5L
Eter naftowy, 40…60 °C, Laboratory Reagent
Eter naftowy
  • ≥95% for general laboratory use.
UNSPSC Code: 12191502
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 3295
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling range 40 - 60 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %