Drukuj
Stojaki poziome do zamrażarek skrzyniowych
Dostawca: GLW
M133 MD12
479-1605EA 901 PLN
479-1605 479-1606
Stojaki poziome do zamrażarek skrzyniowych
Statywy do probówek Statywy na mikropłytki
These racks are commonly used for chest freezers.
  • Made up of stainless steel
  • For use with deepwell plates and microplates
  • With one folding handle on top
Informacje do zamówienia: Optional stainless steel locking rod available separately.