Drukuj
Środek czyszczący, TICKOPUR J 80 U
Dostawca: BANDELIN-ELECTRONIC
880 881 914
142-1945EA 111 PLN
142-1945 BAND881 BAND914
Środek czyszczący, TICKOPUR J 80 U
Środki czystości Detergenty i środki myjące
TICKOPUR 5 80 U deoxidiser is used as a cleaning agent for cleaning of ultrasonic bath. It can be used to deoxidise jewellery, aritcle of virtue, coins, metal parts, copper and brass.
  • Deoxidisation with tarnish preventer
  • Acidic
  • Used to remove flux, deoxidising, oxide and sulphide layers