Drukuj
Dwustronne szpatułki dentystyczne, Aesculap®
Dostawca: Aesculap
DE440R DE442R DE443R DE444R DE445R
AESCDE440REA 0 PLN
AESCDE440R AESCDE442R AESCDE443R AESCDE444R AESCDE445R
Dwustronne szpatułki dentystyczne, Aesculap®
Szpatułki
Micro spatulas for application of the retrograde filling material (Super EBA) into the dental cavity.