Drukuj
VWR® Maximum, osłony ochronne
Dostawca: VWR Collection
129-1216EA 469 PLN
129-1216 129-1220
VWR® Maximum, osłony ochronne
Pokrywy
Wykonane z materiału nieprzepuszczalnego dla płynów.
  • Pełna ochrona przed płynami i lekkim rozbryzgiem chemicznym
  • Najniższy poziom gubienia cząstek
  • Czysta, miękka tkanina
  • Tunelowana gumka wzdłuż dolnego obwodu zapewnia bezpieczne dopasowanie
Pokrywy zapewniają ochronną barierę przed płynami, substancjami biologicznymi, cząsteczkami i lekkim rozbryzgiem chemicznym.
Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9%
Poziom I na test Helmke Drum
Certyfikaty: Pokrywy poddawane są rygorystycznym testom i produkowane w zakładzie certyfikowanym przez ISO pod rygorystycznymi kontrolami procesu, aby zapewnić, że każdy produkt spełnia rygorystyczne standardy jakości i spełnia wymagania specyfikacji.
Partia kontrolowana i weryfikowana poprzez niezależne testy laboratoryjne.