Drukuj
VWR® Maximum, osłona odporna na chemikalia
Dostawca: VWR
VWR®
129-1217EA 867 PLN
129-1217
VWR® Maximum, osłona odporna na chemikalia
Pokrywy
Te odporne na chemikalia pokrycia zapewniają najwyższy dostępny stopień ochrony.
  • Doskonała odporność chemiczna, a także zatrzymywanie cieczy i cząstek
  • Dwuwarstwowa tkanina chroni przed niebezpiecznymi cieczami i toksycznymi chemikaliami
  • Maksymalna wytrzymałość i wytrzymałość na rozdarcie
Pokrywy te zostały zaprojektowane w celu optymalizacji ochronnej bariery i zapobiegania przenikaniu przez obszerną listę chemikaliów.
Pokrywy poddawane są rygorystycznym testom i produkowane w zakładzie certyfikowanym przez ISO pod rygorystycznymi kontrolami procesu, aby zapewnić, że każdy produkt spełnia rygorystyczne standardy jakości i spełnia wymagania specyfikacji.
Partia kontrolowana i weryfikowana poprzez niezależne testy laboratoryjne.