Drukuj
VWR®, Osłony ochronne
Dostawca: VWR Collection
129-1210EA 754 PLN
129-1210 129-1215 129-1219 129-1218
VWR®, Osłony ochronne
Pokrywy
Wykonane ze specjalnie opracowanej przewiewnej mikroporowatej tkaniny pokrowce, wyróżniają się lepszymi właściwościami ochronnymi.
  • Doskonała bariera dla płynów i cząstek stałych
  • Najniższy poziom gubienia cząstek
  • Lekka odporność na rozbryzgi chemiczne i maksymalna wytrzymałość na rozdarcie
  • Tunelowana gumka wzdłuż dolnego obwodu zapewnia bezpieczne dopasowanie
  • Ukryte szwy
VWR® cleanroom protection covers are suitable for GMP/ISO cleanrooms of life science and other critical manufacturing sites. They are customised to fit machines, equipment, and carts in the production area. These covers provide barrier protection against fluids, biologicals, particulates, and light chemical splashes.
Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9%
Poziom I na test Helmke Drum
Certyfikaty: Pokrywy poddawane są rygorystycznym testom i produkowane w zakładzie certyfikowanym przez ISO pod rygorystycznymi kontrolami procesu, aby zapewnić, że każdy produkt spełnia rygorystyczne standardy jakości i spełnia wymagania specyfikacji.
Partia kontrolowana i weryfikowana poprzez niezależne testy laboratoryjne.