Wodorotlenek sodu 98,5-100,5 Acidimetry, pellets USP, NF, Ph. Eur., BP, pure
Dostawca: PanReac AppliChem
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
141687.1210
141687.0415
141687.0416
141687.1211
141687.1214
APPC141687.1210EA
0
PLN
APPC141687.1210
APPC141687.0415
APPC141687.0416
APPC141687.1211
APPC141687.1214
Wodorotlenek sodu 98,5-100,5 Acidimetry, pellets USP, NF, Ph. Eur., BP, pure
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temp. Wrzenia: 1390 °C Temp. topnienia: 318 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Jednostka: 1823 ADR: 8 Ⅱ Klasyfikacja Merck : 14,08627 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | Water 1,090 g/l at 20 °C |
Form | Solid (white solid as lentils or flakes, frosted, caustic deliquescent, absorbing CO₂ from the air) |
Assay (Acidimetry) | 98,0 - 100,5% |
Identity according to pharmacopoeias | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Chloride (Cl) | 0,02% |
Nitrogen compounds (as N) | 0,002% |
Phosphate (PO₄) | 0,002% |
Sulphate (SO₄) | 0,02% |
Carbonate (as Na₂CO₃) | 1% |
Residual solvents (Ph. Eur./USP) | Passes test |
Insoluble substances and organic matter | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | 0,001% |
Iron (Fe) | 0,001% |
Potassium (K) | Passes test |