Drukuj
VWR® MCP 100MCT 100 Kolorymetry kieszeniowe
Dostawca: VWR Collection
705-1084EA 2330 PLN
705-1084 705-1085
VWR® MCP 100MCT 100 Kolorymetry kieszeniowe
Kolorymetry Kolorymetry monoparametrowe
Te przenośne kolorymetry są przeznaczone do precyzyjnej analizy wody.
  • Pamięć Scroll
  • Automatyczne wyłączanie
  • Zegar czasu rzeczywistego i data
  • Tryb kalibracji
  • Funkcja przechowywania
  • One Time Zero (OTZ)
  • Wodoodporny (jak określono w IP 68, 1 godzina na 0,1 metra)
Instrumenty te wykorzystują wysokiej jakości filtry interferencyjne z diodami LED o długiej żywotności jako źródło światła bez żadnych ruchomych części w przezroczystej komorze próbki. Jednostki dostarczają dokładne, powtarzalne wyniki bardzo szybko. Kalibracja i opcje dopasowania oparte naWięcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ MCP 100 MCT 100
Environmentally Preferable
Zasięg 0,02 - 8 mg/L 0,01 - 10 mg/L
Dokładność długości fali ±1 nm ±1 nm
Wymiary - szer. x gł. x wys. 75×155×35 mm 75×155×35 mm
Weight 260 g 260 g
Absorbancja –0,1...2,5 Abs –0,1...2,5 Abs
Matryca Silicium photocell Silicium photocell