Drukuj
Wodorotlenek sodu 2 mol/l (2 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
85521.460EA 1860 PLN
85521.460 85521.320
Wodorotlenek sodu 2 mol/l (2 N) aqueous solution BiopharmaceuticalProduction
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 1.95 --> 2.05 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed