Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny do produkcji biofarmaceutycznej
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
85520.460EA 3840 PLN
85520.460 85520.320
Wodorotlenek sodu 0.5 mol/l (0.5 N) roztwór wodny do produkcji biofarmaceutycznej
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.495 --> 0.505 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed